Key Documents
587400
Sigma-Aldrich
Samarium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O4PSm · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.33 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Chaîne SMILES 
O.[Sm+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.Sm/c1-5(2,3)4;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;/q;;+3/p-3
Clé InChI
GIUBLDXWAJRBHC-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable