Documents
586722
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C,3,3,3-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,3+1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-APTMEMSLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable