Principaux documents
586501
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
273-277 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)c2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FNO/c1-6-4-10(13)8-5-7(11)2-3-9(8)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable