Principaux documents
586455
2,4-Dinitrophenol-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D3HN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Contient
~20% water as wetting agent
Pf
106-108 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Clé InChI
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N