586447
1-Aminopyrrolidine hydrochloride
technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
109-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
Clé InChI
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable