Principaux documents
586390
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Dodecyl alcohol-1-13C
1 G
1 610,00 €
1 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 610,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1013CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
260-262 °C (lit.)
Pf
22-26 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
Clé InChI
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup