Key Documents
579629
Sigma-Aldrich
2-Nitrophloroglucinol
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
189-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)c(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H
Clé InChI
QSVQZFVXAUGEMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable