Principaux documents
579394
Sigma-Aldrich
trans-1-Nonenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H19BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC\C=C\B(O)O
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride