Principaux documents
578355
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
25 G
120,00 €
100 G
380,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
120,00 €
100 G
380,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
crystalline powder
Pf
96-100 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
Clé InChI
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable