Documents
576417
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-3-methyl-4-phenylcoumarin
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
223-228 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(c2ccccc2)c3ccc(O)cc3OC1=O
InChI
1S/C16H12O3/c1-10-15(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(17)9-14(13)19-16(10)18/h2-9,17H,1H3
Clé InChI
JILNSPBYFPSJRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves