Principaux documents
575720
Sigma-Aldrich
Strontium selenide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium monosulfide
About This Item
Formule linéaire :
SrSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Se]=[Sr]
InChI
1S/Se.Sr
Clé InChI
PFNOMMSIZHKPBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I Marie et al.
Autoimmunity reviews, 16(3), 223-230 (2017-02-01)
This case control study assessed: 1) the relationship of systemic sclerosis (SSc) related to exposure to heavy metals; and 2) the risk of SSc related to occupational exposure in male and female patients. From 2005 to 2008, 100 patients with