Principaux documents
575666
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
NVDCWSFMCUWKAL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable