Key Documents
575585
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6160 (lit.)
Point d'ébullition
289-290 °C (lit.)
Densité
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves