Documents
575186
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Nd2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.43
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O