Principaux documents
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
80-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable