Principaux documents
574430
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-carbonitrile
97%
1 G
62,40 €
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
62,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6190 (lit.)
Densité
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
Clé InChI
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable