Principaux documents
573418
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH(NH2)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
224-228 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(CC(O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
CPGFMWPQXUXQRX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable