Principaux documents
572829
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-(hydroxymethyl-d2)-2-methylpyridine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Pyridoxine-(5-hydroxymethyl-d2), Pyridoxol-(5-hydroxymethyl-d2), Vitamin B6-(5-hydroxymethyl-d2)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9D2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Pf
150-151 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i3D2
Clé InChI
LXNHXLLTXMVWPM-SMZGMGDZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable