Principaux documents
572756
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlorotellurate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2TeCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te.2ClH.2H3N/c1-5(2,3)4;;;;/h;2*1H;2*1H3
Clé InChI
PLVTVUGZXAOGKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges