Key Documents
572721
Sigma-Aldrich
2-(2-Benzimidazolylamino)-1-ethanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
184-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCNc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable