Principaux documents
571881
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5370 (lit.)
pb
267-271 °C (lit.)
Densité
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
UFGOQTFPJKUOBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable