Principaux documents
571296
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxybenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(O)C6H3(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable