Principaux documents
569666
Sigma-Aldrich
Isocyanate on Rasta resin
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
Rasta-NCO resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
~2.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable