Principaux documents
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.602 (lit.)
pb
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter