Principaux documents
569240
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-methylaniline
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-3,5-dichlorotoluene
5 G
73,30 €
73,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
73,30 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
73,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
42-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable