Principaux documents
569062
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3FNCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5380 (lit.)
pb
185-186 °C (lit.)
Densité
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
SPMPFFGBFMAFOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable