Principaux documents
568333
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloro-4-ethoxybenzoate
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OC6H3ClCO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(OCC)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KZVDUPODUCECJJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable