Principaux documents
567906
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
pb
304-305 °C (lit.)
Densité
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl2NO/c10-8-2-1-7(5-9(8)11)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
NWTVTCGHLQMSOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.2 °C - closed cup