Principaux documents
567833
Sigma-Aldrich
1-Isocyanato-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5640 (lit.)
pb
264-265 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Clé InChI
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup