567795
4-Chloro-2-phenoxyphenyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-isocyanatophenyl phenyl ether
About This Item
Pureté
97%
Pf
35-40 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(N=C=O)c(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-12(15-9-16)13(8-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
Clé InChI
CZFHANYTOSYAEC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves