56760
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
1-(3-Triethoxysilylpropyl)-2-imidazoline, 3-(2-Imidazolin-1-yl)propyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.452
Densité
1.005 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](CCCN1CCN=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26N2O3Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)11-7-9-14-10-8-13-12-14/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
WBUSESIMOZDSHU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for condensation reactions
Modifier for organically modified layered silicates
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter