Principaux documents
567531
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
259-264 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
Clé InChI
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable