Key Documents
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
Synonyme(s) :
Vanadocene bromide
About This Item
Formule linéaire :
(C5H5)2VBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2