56650
Ethyl 2-hydroxyvalerate
≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Beilstein:
1721587
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.421
Densité
0.983 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
MQGTZMCASHTGBJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter