Principaux documents
566071
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H3ClFB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
131-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki coupling
  • Preparation of cellular checkpoint kinase Wee1 binding affectors
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable