Principaux documents
565253
Sigma-Aldrich
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrene]
PSS 15 wt. %
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Forme
solid
Composition
PSS, 15 wt. %
Température de transition
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
Solubilité
THF: soluble
toluene: soluble
Caractéristiques et avantages
PSS polymer
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable