Principaux documents
564486
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 564486, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Pf
238-242 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Iron-catalyzed oxidative coupling with benzene derivatives through homolytic aromatic substitution
  • Preparation of microtubule inhibitors as potential antitumors
  • Rhodium/chiral ligand-catalyzed arylation/Dieckmann-type annulation
  • Copper-catalyzed oxidative N-arylation
  • Suzuki and Stille palladium-catalyzed coupling
  • Boron-Heck arylation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable