Principaux documents
564389
Sigma-Aldrich
Sulfonyl amide, polymer-bound
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Synonyme(s) :
MP-TsNH2
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
macroporous
Ampleur du marquage
1.5-3.0 mmol/g loading
Taille des particules
70-90 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable