Principaux documents
564176
Sigma-Aldrich
Benzophenone oxime, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Benzaldoxime, polymer-bound, Benzhydryl oxime resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.0-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
oxime
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable