Principaux documents
564036
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-4-methyloxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
206-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Ruthenium-catalyzed arylation reactions
  • Synthesis of amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles as microtubule inhibitors and potential antitumors
  • Rhodium catalyzed cyanation
  • Petasis reaction
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable