Principaux documents
564001
Sigma-Aldrich
α-Acetoxydeoxybenzoin
97%
Synonyme(s) :
α-Phenylphenacyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH(OCOCH3)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
81-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2