Principaux documents
563811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylmagnesium chloride solution
0.2 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(OCH3)2CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.2 M in THF
pb
65-67 °C
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C[Mg]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Mg/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
MWCLIEUIOGDYHD-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup