Principaux documents
563684
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
0.25 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C10H6CH3MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.25 M in THF
pb
65 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc([Mg]Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10;;/h2-6,8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PQFCMZXZQYKHIY-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup