Principaux documents
562416
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
Synonyme(s) :
Octamethylferrocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le produit 562416 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
120-160 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
Clé InChI
SDTGEKAAGAIGJL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst for alkyd paint drying via mediation of auto-oxidation reactions
  • Electron donor in photoinduced electron-transfer reduction reactions controlled by conformational distortion
  • Electrocatalytical hydrogen peroxide and glucose sensor
  • Used for inter- and intramolecular quenching of the lowest singlet excited state of porphyrins
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable