Principaux documents
562335
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
Synonyme(s) :
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
85-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
Clé InChI
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions