Principaux documents
562092
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
50 ML
364,00 €
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
364,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.25 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.910 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C[Mg]Cl
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.78 °C - closed cup