Principaux documents
561177
Sigma-Aldrich
2′-Benzoyl-2,4′-dichloroacetanilide
97%
5 G
81,70 €
81,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
81,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COC6H3(Cl)NHCOCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
119-123 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
chloro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clé InChI
HDXLZRWEZZFDKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges