Principaux documents
560766
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
75.0-77.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCC)c(cc1OCCCCCC)C([H])=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable