559830
Methyl-2-benzoylbenzoate
97%
Synonyme(s) :
2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Methyl o-benzoylbenzoate, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
77,50 €
About This Item
77,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
NQSMEZJWJJVYOI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- It can undergo asymmetric transfer hydrogenation reaction in propanol in the presence of a Ruthenium catalyst.[1]
- Methyl-2-benzoylbenzoate is formed as one of the reaction products during the reaction between methyl benzoate and lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide (LiTMP) at -117°C.[2]
- Methyl-2-benzoylbenzoate can be synthesized from the reaction between corresponding 2-substituted benzoic acid and thionyl chloride in methanol.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves