Principaux documents
559512
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4810 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
Densité
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
196.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91.1 °C - closed cup